Print…
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 23.2 EUR
APOSOR962824-1G APOSOR962824-5G
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036298
Número CAS: 861106-91-4