Print…
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962763-1G OR962763-25G OR962763-5G
APOSOR962763-1GEA 125 EUR
APOSOR962763-1G APOSOR962763-25G APOSOR962763-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09833541
Número CAS: 104863-65-2
UN: 1993
ADR: 3,III