Print…
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9627-1G OR9627-5G
APOSOR9627-1GEA 0 EUR
APOSOR9627-1G APOSOR9627-5G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435913
Número CAS: 651780-02-8