Print…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 236 EUR
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Peso Molecular: 172.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368512
Número CAS: 10282-30-1