Print…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 387 EUR
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.22 g/mol
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368364
Número CAS: 23357-47-3