Print…
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962669-1G OR962669-5G
APOSOR962669-1GEA 192 EUR
APOSOR962669-1G APOSOR962669-5G
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368306
Número CAS: 81151-68-0