Print…
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962638-1G OR962638-5G
APOSOR962638-1GEA 0 EUR
APOSOR962638-1G APOSOR962638-5G
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864819
Número CAS: 167758-58-9