3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962573-1G
OR962573-5G
APOSOR962573-1GEA
0
EUR
APOSOR962573-1G
APOSOR962573-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01931914 Número CAS: 20370-80-3 |