1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962562-100G
OR962562-25G
OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA
632
EUR
APOSOR962562-100G
APOSOR962562-25G
APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01604393 Número CAS: 40832-79-9 |