Print…
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 75.4 EUR
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1633-41-6