N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962476-1G
OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA
36.4
EUR
APOSOR962476-1G
APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
N-Isopropyl-4-nitroaniline
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00128997 Número CAS: 25186-43-0 |