Print…
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 62.5 EUR
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045943
Número CAS: 49855-03-0