Print…
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-1GEA 168 EUR
APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023982
Número CAS: 15821-13-3