Print…
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962446-1G OR962446-5G
APOSOR962446-1GEA 0 EUR
APOSOR962446-1G APOSOR962446-5G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020515
Número CAS: 20811-60-3