Print…
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid, 4-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
OR962445-1G OR962445-5G
APOSOR962445-1GEA 114 EUR
APOSOR962445-1G APOSOR962445-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020367
Número CAS: 1711-24-6