Print…
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 330 EUR
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00467663
Número CAS: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2