Print…
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962370-10G OR962370-1G OR962370-5G
APOSOR962370-10GEA 0 EUR
APOSOR962370-10G APOSOR962370-1G APOSOR962370-5G
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₉H₁₇Cl₂N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10007891
Número CAS: 880361-73-9