Print…
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962337-1G OR962337-5G
APOSOR962337-1GEA 0 EUR
APOSOR962337-1G APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320859
Número CAS: 161024-80-2