Print…
DDe-OH 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962225-100G OR962225-25G OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA 391 EUR
APOSOR962225-100G APOSOR962225-25G APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03001669
Número CAS: 94142-97-9