Print…
4-Azido-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 219 EUR
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00238100
Número CAS: 33173-53-4