Print…
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-1GEA 197 EUR
APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02938037
Número CAS: 32829-25-7