Print…
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 139 EUR
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796751
Número CAS: 30925-08-7