Print…
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Phenyl-2-buten-1-one
OR962116-1G OR962116-25G OR962116-5G
APOSOR962116-1GEA 125 EUR
APOSOR962116-1G APOSOR962116-25G APOSOR962116-5G
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059386
Número CAS: 495-41-0