Print…
Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 288 EUR
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Peso Molecular: 254.0800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203728
Número CAS: 773873-77-1