Print…
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
OR962090-100G OR962090-25G OR962090-500G
APOSOR962090-100GEA 200 EUR
APOSOR962090-100G APOSOR962090-25G APOSOR962090-500G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Fórmula: C₈H₉NO₅
Peso Molecular: 199.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02684388
Número CAS: 135544-68-2