Print…
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962067-5G OR962067-1G
APOSOR962067-5GEA 53.8 EUR
APOSOR962067-5G APOSOR962067-1G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₈BrNO₂
Ponto de ebulição: 100…118 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115039
Número CAS: 180695-79-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III