Print…
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962027-1G OR962027-25G OR962027-5G
APOSOR962027-1GEA 109 EUR
APOSOR962027-1G APOSOR962027-25G APOSOR962027-5G
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659100
Número CAS: 99295-78-0