Print…
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
OR961677-10G OR961677-1G OR961677-5G
APOSOR961677-10GEA 806 EUR
APOSOR961677-10G APOSOR961677-1G APOSOR961677-5G
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035934
Número CAS: 443344-23-8