Print…
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 348 EUR
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113641
Número CAS: 737751-95-0