Print…
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, (cis-4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid tert-Butyl ester, cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
OR961541-100G OR961541-25G
APOSOR961541-100GEA 258 EUR
APOSOR961541-100G APOSOR961541-25G
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso Molecular: 215.293 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844614
Número CAS: 167081-25-6