Print…
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961487-1G OR961487-250MG
APOSOR961487-1GEA 89.9 EUR
APOSOR961487-1G APOSOR961487-250MG
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846195
Número CAS: 947662-64-8