Print…
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Glu(OMe)-NH₂·HCl
OR961350-1G OR961350-25G OR961350-5G
APOSOR961350-1GEA 75.4 EUR
APOSOR961350-1G APOSOR961350-25G APOSOR961350-5G
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃ClN₂O₃
Peso Molecular: 196.631 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094379
Número CAS: 70830-50-1