Print…
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-Asp(OAll)-OH, (S)-4-(Allyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoic acid
OR961039-25G OR961039-5G OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA 302 EUR
APOSOR961039-25G APOSOR961039-5G APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₆
Ponto de Fusão: 44…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00273398
Número CAS: 132286-77-2