Print…
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 2-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
OR960977-1G OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA 163 EUR
APOSOR960977-1G APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237567
Número CAS: 141871-02-5