Print…
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960947-100G OR960947-25G OR960947-5G
APOSOR960947-100GEA 0 EUR
APOSOR960947-100G APOSOR960947-25G APOSOR960947-5G
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077151
Número CAS: 3844-54-0