Print…
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR960932-10G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 230 EUR
APOSOR960932-10G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Peso Molecular: 176.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752938
Número CAS: 394223-02-0