Print…
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-D-N-Me-Phe-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR960818-1G OR960818-500MG OR960818-5G
APOSOR960818-1GEA 126 EUR
APOSOR960818-1G APOSOR960818-500MG APOSOR960818-5G
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Fórmula: C₂₅H₂₃NO₄
Peso Molecular: 401.462 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153392
Número CAS: 138775-05-0