Print…
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 46.4 EUR
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₂HBr₂N₃
Peso Molecular: 226.8600 g/mol
Ponto de Fusão: 201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00487260
Número CAS: 7411-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III