Print…
Boc-D-Chg-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960787-1G OR960787-25G OR960787-5G
APOSOR960787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960787-1G APOSOR960787-25G APOSOR960787-5G
Boc-D-Chg-OH 97%
Boc-D-Chg-OH
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133629
Número CAS: 70491-05-3