Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR960778-1G
OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA
176
EUR
APOSOR960778-1G
APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Fórmula:
C₂₅H₄₀N₄O₇S Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00236823 Número CAS: 200125-12-8 |