Print…
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960745-1G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 116 EUR
APOSOR960745-1G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063071
Número CAS: 7635-29-2