Print…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960716-1G OR960716-250MG
APOSOR960716-1GEA 0 EUR
APOSOR960716-1G APOSOR960716-250MG
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972616
Número CAS: 38871-41-9