Print…
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 55.1 EUR
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₉H₇Br₂N₃
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568839
Número CAS: 106724-85-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III