Print…
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-tert-Butyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamate, 5-tert-Butyl N-Fmoc-D-glutamate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
OR960642-25G OR960642-100G
APOSOR960642-25GEA 59.6 EUR
APOSOR960642-25G APOSOR960642-100G
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester 97%
N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Fórmula: C₂₄H₂₇NO₆
Ponto de Fusão: 83…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077055
Número CAS: 104091-08-9