Print…
Ácido 4-Isopropoxibenzoico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 183 EUR
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
Ácido 4-Isopropoxibenzoico
Ácido 4-Isopropoxibenzoico
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044318
Número CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4