Print…
Boc-N-methyl-D-leucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-N-Me-D-Leu-OH, Boc-D-N-Me-Leu-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR960580-25G OR960580-5G
APOSOR960580-25GEA 139 EUR
APOSOR960580-25G APOSOR960580-5G
Boc-N-methyl-D-leucine 97%
Boc-N-methyl-D-leucine
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00076953
Número CAS: 89536-84-5