Print…
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Cbz-L-norleucine, Z-Nle-OH
OR960529-1G OR960529-25G OR960529-5G
APOSOR960529-1GEA 95.7 EUR
APOSOR960529-1G APOSOR960529-25G APOSOR960529-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063170
Número CAS: 39608-30-5