Print…
3,5-Dimethylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-25GEA 0 EUR
APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisole
3,5-Dimethylanisole
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 192…193 °C
Densidade: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008398
Número CAS: 874-63-5
EINECS: 212-865-3