Print…
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR960480-1G OR960480-250MG OR960480-5G
APOSOR960480-1GEA 183 EUR
APOSOR960480-1G APOSOR960480-250MG APOSOR960480-5G
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Fórmula: C7H4BrNO2S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 332099-36-2