Print…
5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960468-1G OR960468-250MG
APOSOR960468-1GEA 159 EUR
APOSOR960468-1G APOSOR960468-250MG
5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid 95%
5-Ethoxy-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₈H₉NO₃
Número MDL : MFCD13562922
Número CAS: 98353-08-3